2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]ethanesulphonic acid, Millipore®
Leverancier: Merck Millipore Calbiochem
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
391334-100
391334-25
391334-100EA
290
EUR
391334-100
391334-25
2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]ethanesulphonic acid, Millipore®
2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]ethanesulphonic acid
Formule:
C₆H₁₅NO₅S Kookpunt: 405 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 152…156 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007533 CAS nummer: 10191-18-1 EINECS: 233-465-5 |