Acetaal 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1,1-Diethoxyethane, Acetaldehyde diethyl acetal
102220010 102220050 102222500
ACRO102220010EA 161 EUR
ACRO102220010 ACRO102220050 ACRO102222500
Acetaal 99%
Acetaal
Formule: C₆H₁₄O₂
MW: 118.18 g/mol
Kookpunt: 102.7
Smeltpunt: –100 °C
Dichtheid: 0.825 g/cm³
Vlampunt: –21 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00009243
CAS nummer: 105-57-7
EINECS: 203-310-6
UN: 1088
ADR: 3 II
Merck Index: 13,00040
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3790 to 1.3850 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.822 to 0.829 kg/l
GC ≥98.5 %