Dimethylacetaal ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Acetaldehyde dimethyl acetal, 1,1-Dimethoxyethane
A10939.14
A10939.22
A10939.36
A10939.14EA
35.8
EUR
A10939.14
A10939.22
A10939.36
Dimethylacetaal ≥98%
Dimethylacetaal
Purity: 98+%
CAS No.: 534-15-6
Molecular Formula: CH3CH(OCH3)2
Formula Weight: 90.12
Flash Point: -17°(1°F)
Refractive Index: 1.3670
Odour: Sweet
Melting Point: -113°
Boiling Point: 63-65°
Beilstein Reference: 1697039
Merck Reference: 14,3226
UN No.: 2377
MDL No.: MFCD00008493
Formule:
C₄H₁₀O₂ Kookpunt: 63…65 °C Smeltpunt: –113 °C Dichtheid: 0,852 Vlampunt: –17 °C (1 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008493 CAS nummer: 534-15-6 EINECS: 208-589-8 UN: 2377 ADR: 3,II Merck Index: 14,3226 |