1,1,3,3-Tetramethoxypropane ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Malonaldehyde bis(dimethyl acetal)
A11418.0B A11418.0I A11418.30
A11418.0BEA 173 EUR
A11418.0B A11418.0I A11418.30
1,1,3,3-Tetramethoxypropane ≥98%
1,1,3,3-Tetramethoxypropane
Purity: 98+% CAS No.: 102-52-3 Molecular Formula: C7H16O4 Formula Weight: 164.20 Flash Point: 54°(129°F) Refractive Index: 1.4070 Boiling Point: 182-183° Beilstein Reference: 1700020 UN No.: 3271 MDL No.: MFCD00008488
Formule: C₇H₁₆O₄
MW: 164.2 g/mol
Kookpunt: 182…183 °C
Dichtheid: 0.997
Vlampunt: 54 °C (129 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008488
CAS nummer: 102-52-3
EINECS: 203-037-2
UN: 3271
ADR: 3 III