2-Propanesulphonyl chloride ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L02431.06
L02431.14
L02431.06EA
45
EUR
L02431.06
L02431.14
2-Propanesulphonyl chloride ≥97%
2-Propanesulphonyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 10147-37-2
Molecular Formula: (CH3)2CHSO2Cl
Formula Weight: 142.60
Flash Point: 86°(186°F)
Refractive Index: 1.4560
Melting Point: -47°
Boiling Point: 95°/45mm
Beilstein Reference: 1747497
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00007453
Formule:
C₃H₇ClO₂S Kookpunt: 95 °C (45 mmHg) Smeltpunt: –47 °C Dichtheid: 1,273 Vlampunt: 86 °C (186 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007453 CAS nummer: 10147-37-2 EINECS: 233-415-2 UN: 3265 ADR: 8,II |