1-Pentanesulphonic acid sodium salt
Leverancier: Serva
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
Sodium 1-pentanesulphonate, Sodium pentane-1-sulphonate, Pentane-1-sulphonic acid sodium salt, Sodium pentanesulphonate, 98%, Sodium pentanesulphonate
31812.01
31812.02
SERA31812.01EA
0
EUR
SERA31812.01
SERA31812.02
1-Pentanesulphonic acid sodium salt
1-Pentanesulphonic acid sodium salt
Formule:
C₅H₁₁O₃SNa Smeltpunt: > 300 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007541 CAS nummer: 22767-49-3 EINECS: 245-208-4 |