5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyde 95,0 GC_ASSAY_METHOD Stabilised
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
5-Hydroxymethyl-2-furancarbaldehyde, 5-(hydroxymethyl)furan-2-carbaldehyde, 5-(Hydroxymethyl)furfural, 5-Hydroxymethylfurfural
Stabilisatie:
Water_stab
H0269-1G
H0269-5G
TCIAH0269-1GEA
41.8
EUR
TCIAH0269-1G
TCIAH0269-5G
5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyde 95,0 GC_ASSAY_METHOD Stabilised
5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyde
Formule:
C₆H₆O₃ MW: 126.11 g/mol Kookpunt: 292 Vlampunt: 79°C Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD00003234 CAS nummer: 67-47-0 EINECS: 200-654-9 Merck Index: 14,04832 |
Specification Test Results
Appearance | Yellow to Amber to Dark purple clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Water | 3.0 to 5.0 % |