Ethyl 2-bromoisobutyrate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 98+%
CAS No.: 600-00-0
Molecular Formula: C6H11BrO2
Formula Weight: 195.06
Flash Point: 57°(135°F)
Refractive Index: 1.4440
Boiling Point: 162-164°
Beilstein Reference: 1098947
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00000123
Formule:
C₆H₁₁BrO₂ Kookpunt: 162…164 °C Dichtheid: 1,329 Vlampunt: 57 °C (135 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000123 CAS nummer: 600-00-0 EINECS: 209-980-6 ADR: 3,III |