Lithium-2-ethylhexanoate
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
39330.09 39330.18
39330.09EA 63 EUR
39330.09 39330.18
Lithium-2-ethylhexanoate
Lithium-2-ethylhexanoate
CAS No.: 15590-62-2 Molecular Formula: C8H15LiO2 Formula Weight: 150.15 Physical Form: Lump MDL No.: MFCD00058702
Formule: C₈H₁₅LiO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00058702
CAS nummer: 15590-62-2
EINECS: 239-657-5