Calcium-2-ethylhexanoate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A18266.06 A18266.14 A18266.22
A18266.06EA 46.2 EUR
A18266.06 A18266.14 A18266.22
Calcium-2-ethylhexanoate ≥98%
Calcium-2-ethylhexanoate
Purity: 98% CAS No.: 136-51-6 Molecular Formula: C16H30CaO4 Formula Weight: 326.50 Odour: Odourless
Formule: C₁₆H₃₀CaO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014001
CAS nummer: 136-51-6
EINECS: 205-249-0