Tin(II) 2-ethylhexanoate, tech.
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
2-Ethylcaproic acid tin (II) salt, Tin bis(2-ethylhexanoate), Stannous 2-ethylhexanoate, 2-Ethylhexanoic acid tin (II) salt
18590.22
18590.36
18590.A3
AB204036.0100
18590.22EA
45
EUR
18590.22
18590.36
18590.A3
ABCRAB204036.0100
Tin(II) 2-ethylhexanoate, tech.
Tin(II) 2-ethylhexanoate
CAS No.: 301-10-0
Molecular Formula: C16H30O4Sn
Formula Weight: 405.11
Flash Point:
Formule:
C₁₆H₃₀O₄Sn MW: 405.12 g/mol Dichtheid: 1.251 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002676 CAS nummer: 301-10-0 EINECS: 206-108-6 |