3,3-Dimethyl-1-butanol ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H30194.09
H30194.18
H30194.09EA
98.5
EUR
H30194.09
H30194.18
3,3-Dimethyl-1-butanol ≥97%
3,3-Dimethyl-1-butanol
Purity: 97%
CAS No.: 624-95-3
Molecular Formula: C6H14O
Formula Weight: 102.18
Flash Point: 56°(133°F)
Refractive Index: 1.4140
Odour: Alcohol-like
Melting Point: -60°
Boiling Point: 142-143°
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00002928
Formule:
C₆H₁₄O Kookpunt: 142…143 °C Smeltpunt: –60 °C Dichtheid: 0,81 Vlampunt: 56 °C (133 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002928 CAS nummer: 624-95-3 EINECS: 210-872-6 UN: 1987 ADR: 3,III |