Pinacol 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
418001000 418002500 418000010
ACRO418001000EA 127 EUR
ACRO418001000 ACRO418002500 ACRO418000010
Pinacol 99%
Pinacol
Formule: C₆H₁₄O₂
Kookpunt: 174 °C
Smeltpunt: 40…43 °C
Dichtheid: 0,967 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 77 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004462
CAS nummer: 76-09-5
EINECS: 200-933-5
Merck Index: 13,07521
Order Now
Specification Test Results
Appearance White Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %