Dibenzyl malonate 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
Malonic acid dibenzyl ester, 1,3-Propanedioic acid dibenzyl ester
A10844.09
A10844.18
A10844.30
A10844.09EA
52.9
EUR
A10844.09
A10844.18
A10844.30
Dibenzyl malonate 95%
Dibenzyl malonate
Purity: 95%
CAS No.: 15014-25-2
Molecular Formula: C17H16O4
Formula Weight: 284.31
Flash Point:
Formule:
C₁₇H₁₆O₄ MW: 284.31 g/mol Kookpunt: 188 °C (0.2 mmHg) Dichtheid: 1.137 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004779 CAS nummer: 15014-25-2 EINECS: 239-099-2 |