Toluene-α-sulphonyl fluoride, Millipore®
Leverancier: Merck Millipore Calbiochem
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
52332-1 52332-25 52332-5
52332-1EA 59.8 EUR
52332-1 52332-25 52332-5
Toluene-α-sulphonyl fluoride, Millipore®
Toluene-α-sulphonyl fluoride
Formule: C₇H₇FO₂S
Kookpunt: 80…85 °C (0,3 mmHg)
Smeltpunt: 91…92 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007424
CAS nummer: 329-98-6
EINECS: 206-350-2
UN: 2923
ADR: 8,III