Toluene-α-sulphonyl fluoride
Leverancier: Serva
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
32395.01 32395.02 32395.03 32395.04
SERA32395.01EA 0 EUR
SERA32395.01 SERA32395.02 SERA32395.03 SERA32395.04
Toluene-α-sulphonyl fluoride
Toluene-α-sulphonyl fluoride
Formule: C₇H₇FO₂S
Kookpunt: 80…85 °C (0,3 mmHg)
Smeltpunt: 91…92 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007424
CAS nummer: 329-98-6
EINECS: 206-350-2
UN: 2923
ADR: 8,III