α-Linolenic acid
Leverancier: Cayman Chemical
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: ALA, (9Z,12Z,15Z)-Octadeca-9,12,15-trienoic acid, Linolenic acid, 9Z,12Z,15Z-Octadecatrienoic acid, cis,cis,cis-9,12,15-Octadecatrienoic acid
90210-100 90210-250 90210-50
CAYM90210-100EA 58.3 EUR
CAYM90210-100 CAYM90210-250 CAYM90210-50
α-Linolenic acid
α-Linolenic acid
Formule: C₁₈H₃₀O₂
Kookpunt: 443 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 0,9141 g/cm³ (18 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00065720
CAS nummer: 463-40-1
EINECS: 207-334-8
Merck Index: 12,05530