β-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid (MES)
Leverancier: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid, 2-Morpholinoethanesulphonic acid
06010-1 06010-2
BMOL06010-1EA 0 EUR
BMOL06010-1 BMOL06010-2
β-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid (MES)
β-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid (MES)
Formule: C₆H₁₃NO₄S
Smeltpunt: 316 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006181
CAS nummer: 4432-31-9
EINECS: 224-632-3
Merck Index: 13,05929