γ-(N-Morpholino)propanesulphonic acid (MOPS)
Leverancier: PanReac AppliChem
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-Morpholinopropane-1-sulphonic acid, 3-(N-Morpholino)propanesulphonic acid
A1076.0250 A1076.1000 A1076.5000
A1076.0250EA 146 EUR
A1076.0250 A1076.1000 A1076.5000
γ-(N-Morpholino)propanesulphonic acid (MOPS)
γ-(N-Morpholino)propanesulphonic acid (MOPS)
Formule: C₇H₁₅NO₄S
MW: 209.27 g/mol
Smeltpunt: > 250 °C
Vlampunt: 110 °C (gesloten beker)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006183
CAS nummer: 1132-61-2
EINECS: 214-478-5
Merck Index: 13,06288