γ-(N-Morpholino)propanesulphonic acid (MOPS)
Leverancier: Roth Carl
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
3-Morpholinopropane-1-sulphonic acid, 3-(N-Morpholino)propanesulphonic acid
6979.2
6979.3
6979.4
ROTH6979.2EA
0
EUR
ROTH6979.2
ROTH6979.3
ROTH6979.4
γ-(N-Morpholino)propanesulphonic acid (MOPS)
γ-(N-Morpholino)propanesulphonic acid (MOPS)
Formule:
C₇H₁₅NO₄S MW: 209.27 g/mol Smeltpunt: > 250 °C Vlampunt: 110 °C (gesloten beker) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006183 CAS nummer: 1132-61-2 EINECS: 214-478-5 Merck Index: 13,06288 |