MOPS-Na
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
6927.1 6927.2
ROTH6927.1EA 0 EUR
ROTH6927.1 ROTH6927.2
MOPS-Na
MOPS-Na
Formule: C₇H₁₄NNaO₄S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064350
CAS nummer: 71119-22-7
EINECS: 428-420-3