Penicillin G potassium salt
Leverancier: Serva
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 6-(2-Phenylacetamido)penicillanic acid potassium salt, Potassium (2S,5R,6R)-3,3-dimethyl-7-oxo-6-(2-phenylacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate, Penicillin G potassium, Potassium [2S-(2α,5α,6β)]-3,3-dimethyl-7-oxo-6-(phenylacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate, Benzylpenicillin potassium salt
31749.03 31749.04
SERA31749.03EA 85 EUR
SERA31749.03 SERA31749.04
Penicillin G potassium salt
Penicillin G potassium salt
Formule: C₁₆H₁₇KN₂O₄S
Smeltpunt: 214…217 °C
Dichtheid: 1,359 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00036193
CAS nummer: 113-98-4
EINECS: 204-038-0
Merck Index: 12,07225