7-Bromoisatin ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H32843.09 H32843.03
H32843.09EA 172 EUR
H32843.09 H32843.03
7-Bromoisatin ≥97%
7-Bromoisatin
Purity: 97% CAS No.: 20780-74-9 Molecular Formula: C8H4BrNO2 Formula Weight: 226.03 Melting Point: 195-199° MDL No.: MFCD00774354
Formule: C₈H₄BrNO₂
Smeltpunt: 195…199 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00774354
CAS nummer: 20780-74-9