4-Bromoisophthalic acid 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A13152.06
A13152.14
A13152.22
A13152.06EA
73
EUR
A13152.06
A13152.14
A13152.22
4-Bromoisophthalic acid 96%
4-Bromoisophthalic acid
Purity: 96%
CAS No.: 6939-93-1
Molecular Formula: C8H5BrO4
Formula Weight: 245.03
Melting Point: 296-302°
Beilstein Reference: 1959392
Formule:
C₈H₅BrO₄ Smeltpunt: 296…302 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002404 CAS nummer: 6939-93-1 EINECS: 230-078-3 |