4-Bromo-2-nitroaniline ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
B25468.22 B25468.14
B25468.22EA 202 EUR
B25468.22 B25468.14
4-Bromo-2-nitroaniline ≥98%
4-Bromo-2-nitroaniline
Purity: 98% CAS No.: 875-51-4 Molecular Formula: C6H5BrN2O2 Formula Weight: 217.02 Melting Point: 111-114° MDL No.: MFCD00041312
Formule: C₆H₅BrN₂O₂
MW: 217.02 g/mol
Kookpunt: 309
Smeltpunt: 111…114 °C
Dichtheid: 1.81 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041312
CAS nummer: 875-51-4