2-Bromo-6-nitrophenol ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
H27326.14
H27326.06
H27326.14EA
296
EUR
H27326.14
H27326.06
2-Bromo-6-nitrophenol ≥97%
2-Bromo-6-nitrophenol
Purity: 97%
CAS No.: 13073-25-1
Molecular Formula: C6H4BrNO3
Formula Weight: 218.00
Melting Point: 66-69°
MDL No.: MFCD02683216
Formule:
C₆H₄BrNO₃ Smeltpunt: 66…69 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD02683216 CAS nummer: 13073-25-1 |