2-Bromo-6-methoxyphenol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B25535.03
B25535.06
B25535.14
B25535.03EA
43.6
EUR
B25535.03
B25535.06
B25535.14
2-Bromo-6-methoxyphenol ≥98%
2-Bromo-6-methoxyphenol
Purity: 98+%
CAS No.: 28165-49-3
Molecular Formula: C7H7BrO2
Formula Weight: 203.04
Melting Point: 62-65°
MDL No.: MFCD08146628
Formule:
C₇H₇BrO₂ Smeltpunt: 62…65 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD08146628 CAS nummer: 28165-49-3 |