4-Bromo-2-methoxyphenol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
4-Bromoguaiacol, 5-Brom-2-hydroxyanisole
L08801.09
L08801.18
L08801.04
L08801.09EA
119
EUR
L08801.09
L08801.18
L08801.04
4-Bromo-2-methoxyphenol ≥98%
4-Bromo-2-methoxyphenol
Purity: 98%
CAS No.: 7368-78-7
Molecular Formula: C7H7BrO2
Formula Weight: 203.04
Odour: Phenol-like
Melting Point: 32-37°
Boiling Point: 129-132°/12mm
Beilstein Reference: 2045286
MDL No.: MFCD00051937
Formule:
C₇H₇BrO₂ Kookpunt: 129…132 °C (12 mmHg) Smeltpunt: 32…37 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00051937 CAS nummer: 7368-78-7 |