3-Chloor-5-fluorfenol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H26195.03 H26195.06
H26195.03EA 75.9 EUR
H26195.03 H26195.06
3-Chloor-5-fluorfenol ≥98%
3-Chloor-5-fluorfenol
Purity: 98% CAS No.: 202982-70-5 Molecular Formula: C6H4ClFO Formula Weight: 146.55 Refractive Index: 1.537
Formule: C₆H₄ClFO
MW: 146.55 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042212
CAS nummer: 202982-70-5
EINECS: None
UN: 3265
ADR: 8 III