2-Chloro-4-iodoaniline ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A10742.14
A10742.06
A10742.22
A10742.14EA
158
EUR
A10742.14
A10742.06
A10742.22
2-Chloro-4-iodoaniline ≥98%
2-Chloro-4-iodoaniline
Purity: 98%
CAS No.: 42016-93-3
Molecular Formula: C6H5ClIN
Formula Weight: 253.47
Melting Point: 68-72°
Beilstein Reference: 2081106
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00025298
Formule:
C₆H₅ClIN Kookpunt: 289 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 68…72 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00025298 CAS nummer: 42016-93-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |