2-Chloro-4-methoxyphenol ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A16652.06 A16652.14
A16652.06EA 45.3 EUR
A16652.06 A16652.14
2-Chloro-4-methoxyphenol ≥97%
2-Chloro-4-methoxyphenol
Purity: 97% CAS No.: 18113-03-6 Molecular Formula: C7H7ClO2 Formula Weight: 158.59 Flash Point: 85°(185°F) Odour: Phenol-like Beilstein Reference: 1936412 MDL No.: MFCD00070773
Formule: C₇H₇ClO₂
Kookpunt: 242 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 39…44 °C
Dichtheid: 1,153
Vlampunt: 85 °C (185 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00070773
CAS nummer: 18113-03-6
EINECS: 242-007-3