Isophthaloyl dichloride ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Isophthaloyl chloride
A15904.22 A15904.36
A15904.22EA 32.4 EUR
A15904.22 A15904.36
Isophthaloyl dichloride ≥98%
Isophthaloyl dichloride
Purity: 98% CAS No.: 99-63-8 Molecular Formula: C8H4Cl2O2 Formula Weight: 203.02 Flash Point: 180°(356°F) Melting Point: 42-45° Boiling Point: 275-278° Beilstein Reference: 638342 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00000678
Formule: C₈H₄Cl₂O₂
Kookpunt: 275…278 °C
Smeltpunt: 42…45 °C
Dichtheid: 1,388
Vlampunt: 180 °C (356 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000678
CAS nummer: 99-63-8
EINECS: 202-774-7
UN: 3261
ADR: 8,II