Octyl-3,4,5-trihydroxybenzoaat ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L06081.14
L06081.22
L06081.14EA
56.8
EUR
L06081.14
L06081.22
Octyl-3,4,5-trihydroxybenzoaat ≥98%
Octyl-3,4,5-trihydroxybenzoaat
Purity: 98+%
CAS No.: 1034-01-1
Molecular Formula: C15H22O5
Formula Weight: 282.34
Melting Point: 96-102°
Beilstein Reference: 2132305
Formule:
C₁₅H₂₂O₅ Smeltpunt: 96…102 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002197 CAS nummer: 1034-01-1 EINECS: 213-853-0 |