Dimethyl-5-aminoisophthalate 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B20761.14
B20761.22
B20761.14EA
31.3
EUR
B20761.14
B20761.22
Dimethyl-5-aminoisophthalate 98%
Dimethyl-5-aminoisophthalate
Purity: 98%
CAS No.: 99-27-4
Molecular Formula: C10H11NO4
Formula Weight: 209.20
Melting Point: 178-182°
Beilstein Reference: 2116565
Formule:
C₁₀H₁₁NO₄ Smeltpunt: 178…182 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008435 CAS nummer: 99-27-4 EINECS: 202-743-8 |