Dimethyl-5-hydroxyisophthalate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B21565.18
B21565.09
B21565.30
B21565.18EA
101
EUR
B21565.18
B21565.09
B21565.30
Dimethyl-5-hydroxyisophthalate ≥98%
Dimethyl-5-hydroxyisophthalate
Purity: 98%
CAS No.: 13036-02-7
Molecular Formula: C10H10O5
Formula Weight: 210.19
Melting Point: 162-164°
Beilstein Reference: 2650120
Formule:
C₁₀H₁₀O₅ Smeltpunt: 162…164 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00134367 CAS nummer: 13036-02-7 EINECS: 235-899-0 |