5-Aminoisophthalic acid 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A15074.18 A15074.30
A15074.18EA 37 EUR
A15074.18 A15074.30
5-Aminoisophthalic acid 95%
5-Aminoisophthalic acid
Purity: 95% CAS No.: 99-31-0 Molecular Formula: C8H7NO4 Formula Weight: 181.15 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 2805628
Formule: C₈H₇NO₄
Kookpunt: 515 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: >300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002522
CAS nummer: 99-31-0
EINECS: 202-748-5