5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzoic acid) (Ellmans reagent, DTNB) ≥98.0%
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: DTNB, Ellman's reagent, 3,3'-Dithiobis(6-nitrobenzoic acid), 5,5'-Disulphanediylbis(2-nitrobenzoic acid), 2,2'-Dinitro-5,5'-dithiodibenzoic acid
422592JEA 294 EUR
422592J 422593K
5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzoic acid) (Ellmans reagent, DTNB) ≥98.0%
5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzoic acid) (Ellmans reagent, DTNB)
Formule: C₁₄H₈N₂O₈S₂
Smeltpunt: 240…244 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007140
CAS nummer: 69-78-3
EINECS: 200-714-4
Order Now
Specification Test Results
Assay Min. 98.0 %
Appearance Yellow crystalline powder