5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzoic acid) (Ellmans reagent, DTNB)
Leverancier: Serva
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
20735.02 20735.03
SERA20735.02EA 70 EUR
SERA20735.02 SERA20735.03
5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzoic acid) (Ellmans reagent, DTNB)
5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzoic acid) (Ellmans reagent, DTNB)
Formule: C₁₄H₈N₂O₈S₂
Smeltpunt: 240…244 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007140
CAS nummer: 69-78-3
EINECS: 200-714-4