5-Fluoro-2-iodoaniline ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
L17723.03 L17723.06
L17723.03EA 44.8 EUR
L17723.03 L17723.06
5-Fluoro-2-iodoaniline ≥97%
5-Fluoro-2-iodoaniline
Purity: 97% CAS No.: 255724-71-1 Molecular Formula: C6H5FIN Formula Weight: 237.02 Melting Point: 40-42° Beilstein Reference: 8478850 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD02093953
Formule: C₆H₅FIN
MW: 237.02 g/mol
Kookpunt: 259
Smeltpunt: 40…42 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02093953
CAS nummer: 255724-71-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III