4-Fluoro-2-iodoaniline ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
B25499.14 B25499.06
B25499.14EA 176 EUR
B25499.14 B25499.06
4-Fluoro-2-iodoaniline ≥98%
4-Fluoro-2-iodoaniline
Purity: 98% CAS No.: 61272-76-2 Molecular Formula: C6H5FIN Formula Weight: 237.02 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00042584
Formule: C₆H₅FIN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042584
CAS nummer: 61272-76-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III