4-Fluoro-2-nitrophenol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A15847.06
A15847.14
A15847.06EA
26.8
EUR
A15847.06
A15847.14
4-Fluoro-2-nitrophenol ≥98%
4-Fluoro-2-nitrophenol
Purity: 98+%
CAS No.: 394-33-2
Molecular Formula: C6H4FNO3
Formula Weight: 157.10
Melting Point: 73-76°
Beilstein Reference: 1950412
Formule:
C₆H₄FNO₃ Smeltpunt: 73…76 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00042528 CAS nummer: 394-33-2 |