4-Fluoro-2,6-dinitrophenol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A17309.03
A17309.06
A17309.03EA
31.2
EUR
A17309.03
A17309.06
4-Fluoro-2,6-dinitrophenol ≥98%
4-Fluoro-2,6-dinitrophenol
Purity: 98%
CAS No.: 364-32-9
Molecular Formula: C6H3FN2O5
Formula Weight: 202.10
Melting Point: 50-56°
MDL No.: MFCD00179333
Formule:
C₆H₃FN₂O₅ Smeltpunt: 50…56 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00179333 CAS nummer: 364-32-9 |