4-Fluoro-2-methoxyphenol ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
B22211.06
B22211.14
B22211.06EA
126
EUR
B22211.06
B22211.14
4-Fluoro-2-methoxyphenol ≥97%
4-Fluoro-2-methoxyphenol
Purity: 97%
CAS No.: 450-93-1
Molecular Formula: C7H7FO2
Formula Weight: 142.13
Flash Point: 102°(216°F)
Refractive Index: 1.5170
Odour: Phenol-like
Boiling Point: 195°
Beilstein Reference: 5425200
MDL No.: MFCD00070797
Formule:
C₇H₇FO₂ Kookpunt: 195 °C Dichtheid: 1,25 Vlampunt: 102 °C (216 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00070797 CAS nummer: 450-93-1 |