Methyl orange
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzenesulphonic acid, sodium salt, Methyl orange sodium salt, Helianthine
T118.1 T118.2
ROTHT118.1EA 34.9 EUR
ROTHT118.1 ROTHT118.2
Methyl orange
Methyl orange
Formule: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
Kookpunt: ∼90 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: > 300 °C
Dichtheid: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 38 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007502
CAS nummer: 547-58-0
EINECS: 208-925-3
UN: 3143
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,06127