4-Nitro-o-anisidine 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
2-Methoxy-4-nitroaniline, 2-Amino-5-nitroanisole
150640050
150641000
150645000
ACRO150640050EA
27.4
EUR
ACRO150640050
ACRO150641000
ACRO150645000
4-Nitro-o-anisidine 99%
4-Nitro-o-anisidine
Formule:
C₇H₈N₂O₃ MW: 168.15 g/mol Kookpunt: 364 Smeltpunt: 139…142 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007363 CAS nummer: 97-52-9 EINECS: 202-588-6 |
Specification Test Results
Appearance | Yellow to orange Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 139 to 142 °C |
GC | ≥98.5 % |