4-Nitro-o-anisidine ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
B24220.14 B24220.22 B24220.36
B24220.14EA 23.9 EUR
B24220.14 B24220.22 B24220.36
4-Nitro-o-anisidine ≥99%
4-Nitro-o-anisidine
Purity: 99% CAS No.: 97-52-9 Molecular Formula: C7H8N2O3 Formula Weight: 168.15 Melting Point: 138-142° Beilstein Reference: 879619
Formule: C₇H₈N₂O₃
Kookpunt: 364 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 138…142 °C
Dichtheid: 1,211
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007363
CAS nummer: 97-52-9
EINECS: 202-588-6