2-Nitro-p-anisidine
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
BTB07533.1
BTB07533.10
BTB07533.50
MAYBBTB07533.1EA
0
EUR
MAYBBTB07533.1
MAYBBTB07533.10
MAYBBTB07533.50
2-Nitro-p-anisidine
2-Nitro-p-anisidine
Formule:
C₇H₈N₂O₃ Kookpunt: ∼250 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 124…126 °C Vlampunt: >200 °C |
MDL Nummer:
MFCD00007152 CAS nummer: 96-96-8 EINECS: 202-547-2 UN: 2811 ADR: 6.1,II |