2-Methoxy-4-nitrophenol 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
310370050 310370250
ACRO310370050EA 47.3 EUR
ACRO310370050 ACRO310370250
2-Methoxy-4-nitrophenol 97%
2-Methoxy-4-nitrophenol
Formule: C₇H₇NO₄
Smeltpunt: 99…104 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012143
CAS nummer: 3251-56-7
EINECS: 221-839-0
Order Now
Specification Test Results
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 99 to 104 °C
GC ≥96.0 %