5-Methoxy-2-nitrophenol 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
335440010
335440050
ACRO335440010EA
104
EUR
ACRO335440010
ACRO335440050
5-Methoxy-2-nitrophenol 98%
5-Methoxy-2-nitrophenol
Formule:
C₇H₇NO₄ Smeltpunt: 90…94 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00100932 CAS nummer: 704-14-3 ADR: 6.1,III |
Specification Test Results
Appearance | Yellow Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 90 to 94 °C |
GC | ≥97.5 % |