(Methylsulphonyl)benzene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl phenyl sulphone
A11727.09 A11727.18
A11727.09EA 48.8 EUR
A11727.09 A11727.18
(Methylsulphonyl)benzene ≥98%
(Methylsulphonyl)benzene
Purity: 98+% CAS No.: 3112-85-4 Molecular Formula: C7H8O2S Formula Weight: 156.20 Melting Point: 85-88° Beilstein Reference: 1906914
Formule: C₇H₈O₂S
Smeltpunt: 85…88 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014741
CAS nummer: 3112-85-4
EINECS: 221-476-8